Learn More
Cadmium bromide, anhydrous, 98%
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Descrizione
Cadmium bromide is used in process engraving, lithography and photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 863°C |
| Materiale o nome chimico | Cadmium bromide |
| Punto di fusione | 567°C |
| Colore | White to Yellow |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 25 g |
| Intervallo percentuale saggio | 98.00% |
| Informazioni di solubilità | Freely soluble in water,alcohol. Slightly soluble in acetone and ether. |
| Peso formulazione | 272.22 |
| Odore | Odorless |
| Vedi altri risultati |