Learn More
Cadmium bromide, anhydrous, 98%
Codice prodotto. p-4407292
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11353118
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032960.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-42-6 | CdBr2
Cadmium bromide is used in process engraving, lithography and photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-42-6
Formula molecolare CdBr2
Numero MDL MFCD00015996
Sinonimo cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
Specifica
Punti di ebollizione 863°C
Materiale o nome chimico Cadmium bromide
Punto di fusione 567°C
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98.00%
Informazioni di solubilità Freely soluble in water,alcohol. Slightly soluble in acetone and ether.
Peso formulazione 272.22
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White to pale yellow powder
Densità 5.192 g/cm3