Learn More
Cadmium carbonate, 97%
Codice prodotto. 11462478
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
Codice prodotto. 11462478
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15812.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 513-78-0 | CCdO3 | 172.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-78-0
Formula molecolare CCdO3
Molecular Weight (g/mol) 172.42
Numero MDL MFCD00010918
InChI Key GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
PubChem CID 10564
SMILES [Cd++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium carbonate
Punto di fusione 500°C (decomposition)
Quantità 50 g
Numero UN UN2570
Indice di Merck 14,1616
IUPAC Name cadmium(2+) carbonate
Peso formulazione 172.42
Percent Purity 97%
Odore Odorless
Densità 4.26