Learn More
Cadmium chloride, 99%, for analysis, anhydrous
Codice prodotto. 10772451 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10772451
Marca: Thermo Scientific Acros 219145000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10108-64-2
Formula molecolare CdCl2
Molecular Weight (g/mol) 183.31
Numero MDL MFCD00010916
InChI Key YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Specifica
Punti di ebollizione 960.0°C
Materiale o nome chimico Cadmium chloride
Punto di fusione 568.0°C
Nota nome 99%
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (On dry substance) (Argentometry)
Formula lineare CdCl2
Fieser 04,485
Indice di Merck 15, 1622
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in ether
IUPAC Name cadmium(2+) dichloride
Peso formulazione 183.31
Percent Purity 99%
Grado Analytical