Learn More
Cadmium chloride, ACS reagent, anhydrous
Codice prodotto. p-3756617 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10682145
Marca: Thermo Scientific Acros 315270050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10108-64-2
Formula molecolare CdCl2
Molecular Weight (g/mol) 183.31
Numero MDL MFCD00010916
InChI Key YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC Name dichlorocadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Specifica
Punti di ebollizione 960.0°C
Materiale o nome chimico Cadmium chloride
Punto di fusione 568.0°C
Nota nome Anhydrous, For analysis ACS
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Formula lineare CdCl2
Fieser 04,485
Indice di Merck 15,1622
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in ether
Peso formulazione 183.31
Percent Purity ≥99.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: cadmium chloride