Learn More
Cadmium chloride, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. p-4781826
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11301938
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011860.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmium chloride is a precursor material for cadmium sulfide, which is a brilliant yellow pigment known as Cadmium Yellow. It is mainly utilized in dyeing, pigments, photocopying and electroplating of cadmium. It is a mild Lewis acid, and can form tetrachlorocadmium species. It is used in the preparation of organocadmium compounds, such as dialkyl or diaryl cadmium, which are useful for the synthesis of ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10108-64-2
Formula molecolare CdCl2
Molecular Weight (g/mol) 183.31
Numero MDL MFCD00010916
InChI Key YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC Name dichlorocadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Specifica
Punti di ebollizione 960°C
Materiale o nome chimico Cadmium chloride
Punto di fusione 568°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Highly soluble in water. Soluble in dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in alcohol.
Peso formulazione 183.32
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.047 g/cm3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cadmium chloride