Learn More
Cadmium chloride hemipentahydrate, 99+%
Codice prodotto. 10308530 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
25g
Codice prodotto. 10308530
Marca: Thermo Scientific Acros 197020250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7790-78-5 | 2·5 H2O | 228.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-78-5
Formula molecolare 2·5 H2O
Molecular Weight (g/mol) 228.34
Numero MDL MFCD00799071
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium chloride hemipentahydrate
Punto di fusione 34.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 79.5 to 81% (CdCl2) (Complexometry)
Formula lineare CdCl2·5/2H2O
Indice di Merck 15, 1622
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1680g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in ethanol and methanol
Peso formulazione 228.34
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium chloride hemipentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cadmium chloride hemipentahydrate