Learn More
Cadmium chloride hemipentahydrate, ACS, 79.5-81.0%
Codice prodotto. p-4407296
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11391759
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012373.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7790-78-5 | C27H30ClNO10 | 563.984 g/mol
Cadmium chloride is also used for photocopying, dyeing and electroplating. Useful in pyrotechnic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-78-5
Numero MDL MFCD00799071
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium chloride hemipentahydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 79.5-81.0%
Formula molecolare CdCl2·2.5H2O
Informazioni di solubilità Highly soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Peso formulazione 228.36 (183.32 Anhydrous)
Grado ACS
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.6513
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White crystalline