Learn More
Cadmium Chloride, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cadmium Chloride |
| Forma fisica | Anhydrous |
| Quantità | 25 g |
| Numero UN | 2570 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water 457g/L at 20°C |
| Peso formulazione | 183.32g/mol |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grado | puriss. p.a. |
| Pressione del vapore | 10mmHg (656°C) |
| Densità | Vapor Density: 6.3 (vs air) |