Learn More
Cadmium chloride hydrate, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. p-7049729
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11343597
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 020129.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 654054-66-7 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmium chloride hydrate is used in laboratory chemicals and manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 654054-66-7
Formula molecolare CdCl2
Molecular Weight (g/mol) 183.31
Numero MDL MFCD00149627
InChI Key YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cadmium chloride, ultra dry, cdcl2.h2o, cadmium chloride hydrate, cadmium chloride 1-hydrate, cadmium chloride hydrate, puratronic, cadmium chloride monohydrate, puriss, cadmium chloride hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211517
IUPAC Name dichlorocadmium;hydrate
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium chloride hydrate
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2570
Indice di Merck 14,1617
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 183.32 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Indice di rifrazione 1.6513
Sensibilità Hygroscopic