Learn More
Cadmium chloride, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. p-7049275
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11386928
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013667.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmium chloride is utilized in the preparation of CdTe nanocrystals, highly luminescent. It is also employed in analytical chemistry, photography, dyeing and calico printing, ingredient of electroplating baths, manufacture of special mirrors, the preparation of cadmium standard, analysis of sulfides, and testing pyridine bases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10108-64-2
Formula molecolare CdCl2
Molecular Weight (g/mol) 183.31
Numero MDL MFCD00010916
InChI Key YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC Name dichlorocadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Specifica
Punti di ebollizione 960°C
Materiale o nome chimico Cadmium chloride
Punto di fusione 568°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Beads
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2570
Indice di Merck 14,1617
Informazioni di solubilità Soluble in water and acetone.
Peso formulazione 183.32
Percent Purity 99.998%
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.047 g/mL