Learn More
Cadmium, course powder, 1-4mm for reductors, ≥99% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15447495
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 15447495
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047246.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-43-9
Formula molecolare Cd
Molecular Weight (g/mol) 112.41
Numero MDL MFCD00010914
InChI Key BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC Name cadmium
SMILES [Cd]
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium
Nota nome 1 to 4mm for reductors
Quantità 25 g
Forma Coarse Powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2570
Percent Purity ≥99%