Learn More
Cadmium foil, 0.025mm (0.001in) thick, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
25 x 100 mm
25 x 400 mm
25 x 2000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cadmium foil |
| Nota nome | 0.025mm (0.001 in.) thick |
| Quantità | 25 x 100 mm |
| Peso | ≈0.54g/25x100mm |
| Forma | Foil |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Percent Purity | 99.999% |
| Grado | Puratronic |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cadmium foil
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H330-Letale se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P320-Trattamento specifico urgente (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .