Learn More
Cadmium ingot/button,≈36mm (1.4 in.) dia. x 8mm (0.3 in.) thick, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15444945
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15444945
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045112.KF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium ingot/button
Colore Blue-White
Nota nome ≈36mm (1.4 in.) dia. x 8mm (0.3 in.) thick
CAS 7440-43-9
Quantità 1 Pc.
Peso ≈50g/piece
Forma Pieces
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Cd
Numero MDL MFCD00010914
Sinonimo kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
InChI Key BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cd]
IUPAC Name cadmium
Molecular Weight (g/mol) 112.41
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Percent Purity 99.9%