Learn More
Cadmium iodide, 99%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cadmium iodide |
| Nota nome | 99% |
| Colore | White to Yellow |
| Forma fisica | Shiny Crystalline Flakes or Powder |
| Quantità | 250 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Formula molecolare | CdI2 |
| Formula lineare | CdI2 |
| Indice di Merck | 15, 1626 |
| Molecular Weight (g/mol) | 366.223 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cadmium iodide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H331-Tossico se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.