Learn More
Cadmium iodide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11335747
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11335747
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043442.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7790-80-9 | CdI2 | 366.223 g/mol
Cadmium iodide is used in lithography, photography, electroplating and the manufacturing of phosphors, in engraving process, and was used as an antiseptic and astringent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-80-9
Formula molecolare CdI2
Molecular Weight (g/mol) 366.223
Numero MDL MFCD00010920
InChI Key OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
PubChem CID 24635
IUPAC Name cadmium(2+);diiodide
SMILES [Cd+2].[I-].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 787°C
Materiale o nome chimico Cadmium iodide
Punto di fusione 387°C to 389°C
Colore Brown
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2570
Indice di Merck 14,1621
Informazioni di solubilità It is soluble in ethanol,acetone,ether and ammonia.
Peso formulazione 366.21
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Densità 5.67 g/mL