Learn More
Cadmium iodide, ultra dry, 99.9985% (metals basis)
Codice prodotto. p-7050130
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11353857
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035683.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7790-80-9 | CdI2 | 366.223 g/mol
Cadmium iodide is used in lithography, photography, electroplating and the manufacturing of phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-80-9
Formula molecolare CdI2
Molecular Weight (g/mol) 366.223
Numero MDL MFCD00010920
InChI Key OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
PubChem CID 24635
IUPAC Name cadmium(2+);diiodide
SMILES [Cd+2].[I-].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 787°C
Materiale o nome chimico Cadmium iodide
Punto di fusione 387°C to 389°C
Nota nome Ultra dry
Colore White to Yellow
Forma fisica Beads
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2570
Indice di Merck 14,1621
Informazioni di solubilità It is soluble in water,ethanol,acetone,ether and ammonia.
Peso formulazione 366.21
Percent Purity 99.9985%
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Densità 5.67 g/mL