Learn More
Cadmium nitrate tetrahydrate, 98.5% min
Codice prodotto. p-4781827
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11351579
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012228.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
Cadmium nitrate is used in manufacturing of cadmium salts, photographic emulsions, laboratory reagent and coloring glass. It is used for porcelain and as a flash powder in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10022-68-1
Formula molecolare CdH2N2O6
Molecular Weight (g/mol) 238.44
Numero MDL MFCD00149626
InChI Key IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
IUPAC Name cadmium(2+);dinitrate;tetrahydrate
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 132°C
Materiale o nome chimico Cadmium nitrate tetrahydrate
Punto di fusione 59°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min.
Informazioni di solubilità Highly soluble in water. Soluble in alcohol,acetone,and ammonia.
Peso formulazione 308.47 (236.41 Anhydrous)
Odore Weak
Densità 2.45
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium nitrate tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cadmium nitrate tetrahydrate