Learn More
Cadmium nitrate tetrahydrate, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-7051662
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11368888
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041732.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
Cadmium nitrate tetrahydrate is used in Photographic emulsions, coloring glass and porcelain, laboratory reagent, and the production of other cadmium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10022-68-1
Formula molecolare CdH2N2O6
Molecular Weight (g/mol) 238.44
Numero MDL MFCD00149626
InChI Key IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
IUPAC Name cadmium(2+);dinitrate;tetrahydrate
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 132°C
Materiale o nome chimico Cadmium nitrate tetrahydrate
Punto di fusione 59°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis)
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3087
Indice di Merck 14,1622
Informazioni di solubilità Soluble in water.(109g/100ml)at 0 C and (326g/100ml)at 60 C.Soluble in ammonia,acetone and alcohol.
Peso formulazione 308.47 (236.41 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Odore Weak
Densità 2.45 g/mL