Learn More
Cadmium oxide, 99%, pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1385.0°C |
| Materiale o nome chimico | Cadmium oxide |
| Quantità | 1 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (Complexometry) |
| Formula lineare | CdO |
| Indice di Merck | 15,1628 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids and alkalies |
| Peso formulazione | 128.41 |
| Percent Purity | 99% |
| Grado | Pure |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cadmium oxide, brown
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H350-Può provocare il cancro.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
- H330-Letale se inalato.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.