Learn More
Cadmium standard solution, for AAS, 1 mg/ml Cd in 2 to 5% HNO3
Codice prodotto. 10782811 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10782811 500 mL 500mL
10501071 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10782811 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 195875000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    96.70€ / 500mL
    Risparmia 8.30€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium standard solution
Nota nome 1 mg/ml Cd in 0.5N HNO3
Imballaggio Plastic bottle
CAS 10022-68-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Densità 1.0120g/mL
Gravità specifica 1.012
Forma fisica Solution
Formula molecolare CdH2N2O6
Concentrazione 997 to 1003 μg/mL of Cd(2+) in 0.5N HNO3 (20°C)
Numero MDL MFCD00149626
Indice di Merck 15, 1627
Solubilità Soluble in water
InChI Key IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
IUPAC Name cadmium(2+) bis(nitric acid)
Molecular Weight (g/mol) 238.44
PubChem CID 56924536
Quantità 500 mL
ChEBI CHEBI:86156
Peso formulazione 308.48
Grado AAS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium atomic absorption standard solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.