Learn More
Cadmium Standard For ICP/MS, Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10483785 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
30 mL
125 mL
Imballaggio:
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
30mL
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10483785
Marca: SPEX Certiprep CLCD22Y
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Cd1000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Identificatori chimici
CAS 7440-43-9, 7732-18-5, 7732-18-5
Formula molecolare Cd
Molecular Weight (g/mol) 112.41
Numero MDL MFCD00010914
InChI Key BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC Name cadmium
SMILES [Cd]
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Certificato di analisi Claritas PPT™ Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
CAS min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 0.1, 2.0, 97.9
Tecnica ICP-MS
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo di soluzione Standard Solution
Tipo ICP/ICP-MS Standard
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantità 125 mL
Grado ICP/ICP-MS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid, cadmiumoxide
Product intended for laboratory use only