Learn More
Cadmium Sulfate 8/3-Hydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cadmium Sulfate 8/3-Hydrate |
| Punto di fusione | 41.5°C |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 25 g |
| Formula lineare | CdSO4 · 8/3H2O |
| Numero UN | UN2570 |
| Peso formulazione | 256.57g/mol |
| Percent Purity | ≥99.0% (calc. based on CdSO4.83H2O, KT) |
| Grado | ACS/puriss. p.a. |
| Vedi altri risultati |