Learn More
Cadmium Sulfate 8/3-Hydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7120274 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 15681890
Marca: Honeywell-Fluka 2092025G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (calc. based on CdSO4 · 8/3H2O, KT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-84-3
Numero MDL MFCD02253000
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium Sulfate 8/3-Hydrate
Punto di fusione 41.5°C
Colore Colorless
Forma fisica Solid
Quantità 25 g
Formula lineare CdSO4 · 8/3H2O
Numero UN UN2570
Peso formulazione 256.57g/mol
Percent Purity ≥99.0% (calc. based on CdSO4.83H2O, KT)
Grado ACS/puriss. p.a.
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 3.09g/cu.cm