Learn More
Cadmium sulfate hydrate, 98%
Codice prodotto. 11479452
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
Codice prodotto. 11479452
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10168.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 15244-35-6 | CdO4S | 208.47 g/mol
Cadmium sulfate hydrate is used for formulating screens or for optimization. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cadmium sulfate hydrate is used for formulating screens or for optimization. It is also used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Soluble in water (1130g/L ).
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. keep container tightly closed. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15244-35-6
Formula molecolare CdO4S
Molecular Weight (g/mol) 208.47
Numero MDL MFCD00151655
InChI Key QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name cadmium(2+) sulfate
SMILES [Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium sulfate hydrate
Punto di fusione 41.5°C (trans pt)
Quantità 100 g
Numero UN UN2570
Indice di Merck 14,1627
Informazioni di solubilità Soluble in water (1130g/L ).
Peso formulazione 208.46 (Anhydrous)
Percent Purity 98%
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.565
Densità 3.08
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium sulfate hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1A
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cadmium sulfate hydrates