Learn More
Cadmium sulfate octahydrate, ACS, 98.0-102.0%
Codice prodotto. p-4407304
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
Codice prodotto. 11381709
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012340.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Used in Standard Weston Cell, as electrolytes in electroplating, in phosphors, in manufacture of standard cadmium elements, and as a catalyst in Marsh test for AS | CAS: 7790-84-3 | 3CdSO4·8H2O
Cadmium sulfate mainly used in electroplating of cadmium, which is used in electronic circuits. It is used as a precursor for cadmium based pigments such as cadmium sulfide and pharmaceutical intermediates. It is used in the standard weston cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-84-3
Numero MDL MFCD00151655
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium sulfate octahydrate
Punto di fusione >40°C to H2O
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 102.0%
Formula molecolare 3CdSO4·8H2O
Informazioni di solubilità Highly soluble in water. Partially soluble in methanol and ethyl acetate. Insoluble in ethanol.
Peso formulazione 769.50 (208.46 Anhydrous)
Grado ACS
Indice di rifrazione 1.565
Aspetto White crystalline
Densità 3.08 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium sulfate octahydrate, ACS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cadmium sulfate octahydrate