Learn More
Cadmium sulfide, 98%
Descrizione
Cadmium sulfide is used as a pigment in the chemical industry; for manufacturing of photoresistors, optical-electronic pairs, photodiodes, solar batteries and phosphors. Single crystals of cadmium sulfide are used for the preparation of optical devices operating in the infrared regaion of spectrum. Cadmium sulfide is a direct band gap semiconductor with a band gap band from 2.42 to 2.57 eV.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cadmium sulfide is used as a pigment in the chemical industry; for manufacturing of photoresistors, optical-electronic pairs, photodiodes, solar batteries and phosphors. Single crystals of cadmium sulfide are used for the preparation of optical devices operating in the infrared regaion of spectrum. Cadmium sulfide is a direct band gap semiconductor with a band gap band from 2.42 to 2.57 eV.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and acids.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cadmium sulfide |
| Punto di fusione | 980°C (sublimation) |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | UN3077 |
| Indice di Merck | 14,1628 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| IUPAC Name | sulfanylidenecadmium |
| Peso formulazione | 144.46 |
| Percent Purity | 98% |
| Odore | Odorless |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Cadmium sulphide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
- cancerogenicità Categoria 1B
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Cadmium sulphide