Learn More
Cadmium sulfide, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. p-7051550
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11344258
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041511.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Vacuum deposition | CAS: 1306-23-6 | CdS | 144.47 g/mol
Vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1306-23-6
Formula molecolare CdS
Molecular Weight (g/mol) 144.47
Numero MDL MFCD00010922
InChI Key FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
PubChem CID 14783
ChEBI CHEBI:50833
IUPAC Name sulfanylidenecadmium
SMILES [S--].[Cd++]
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium sulfide
Punto di fusione 980°C (sublimation)
Colore Orange
Forma fisica Sintered Lump
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3077
Indice di Merck 14,1628
Peso formulazione 144.46
Percent Purity 99.99%
Odore Odorless
Densità 4.82 g/mL