Learn More
Cadmium telluride, Black polycrystalline lump, 99.999% (Metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4824649
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11377917
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014365.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cadmium telluride finds applications as the semiconductor material in photovoltaics and infrared optical window. It is used in the production of thin film solar cells. It is doped with chlorine and used as a radiation detector for x-rays, alfa and beta particles. .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1306-25-8
Formula molecolare CdTe
Molecular Weight (g/mol) 240.01
Numero MDL MFCD00015998
InChI Key RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
PubChem CID 91501
IUPAC Name tellanylidenecadmium
SMILES [Cd]=[Te]
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium telluride
Punto di fusione 1041°C
Colore Black
Forma fisica Polycrystalline Lump
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 240
Odore Odorless
Densità 6.2