Learn More
WTW™ Kit di analisi per cadmio
Click to view available options
Range:
0.025 to 1 mg/L
Dimensione della confezione:
420g
Descrizione
- For use with PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex photometers
- For waste water, seepage water, process water
- CombiCheck Cadmium (Cd) cell test kit product type
- Cadion derivative method
- Photometric test results
Specifica
Specifica
| Analiti | Derivato di Cadion |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per acque reflue, acque di infiltrazione, acque di processo |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fotometri PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Include | Certificati |
| N. di test | 25 |
| Range | 0.025 to 1 mg/L |
| Sufficiente per | 25 test |
| Metodo test | Fotometrico |
| Tipo | Kit di test in cuvetta CombiCheck per cadmio (Cd) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cadmium Cell Test Method: photometric 0.025 - 1.000 mg/l Cd Spectroquant
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- MIXTURE LIST-Contiene: Triton-X-100, disodium tetraborate; N,N-dimethylformamide