Learn More
Caffeine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
100g, Plastic powder jar
Specifica
Specifica
| CAS | 58-08-2 |
| Punto di fusione | 234°C |
| Colore | White |
| pH | 5.5 to 6.5 |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C8H10N4O2 |
| Numero MDL | 5758 |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 194.19g/mol |
| Forma fisica | Solid |