Learn More
Tocris Bioscience™ Caffeine
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Description
Central nervous system stimulant. Antagonist at A1 and A2A adenosine receptors and inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterases. Mobilizes calcium from intracellular stores and inhibits benzodiazepine binding to GABA receptors.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Caffeine |
| CAS | 58-08-2 |
| Quantità | 100 mg |
| Formula molecolare | C8H10N4O2 |
| Peso formulazione | 194.19 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 194.19 |