Learn More
Caframo™ Componenti e supporti per impieghi gravosi
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12997096
Click to view available options
Tipo:
Safety Lab Stand Base
Stativo di sicurezza da laboratorio
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12997096
Marca: Caframo™ A110BASE
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wide base and H configuration Safety Stand gives superior stability when agitating viscous materials. For use with Caframo™ High Torque and Light Torque Overhead Stirrers.
  • Safety Stand for High Torque and Light Torque Overhead Stirrers
  • Cast zinc-aluminum alloy coated H base with chemical resistant epoxy paint
  • Includes allen key
  • Two level adjustment knobs
Specifica
Dimensioni (L x P) 430 x 416 mm (16.4 x 16.9 in.)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Overhead Stirrer
Include Stand Rod Not Included
Tipo Safety Lab Stand Base
Peso (sistema metrico) 1.6 kg
Rivestimento Chemical-resistant Epoxy Paint
Materiale Cast Zinc, Aluminum
Peso (sistema imperiale) 3.5 lb.