Learn More
Calcein, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11464622 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
Codice prodotto. 11464622
Marca: MP Biomedicals 0219016710
Identificatori chimici
CAS 1461-15-0
Formula molecolare C30H26N2O13
Molecular Weight (g/mol) 622.539
InChI Key DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Fluorexon, Calcein W
PubChem CID 65079
ChEBI CHEBI:51903
IUPAC Name 2-[[7'-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-2'-yl]methyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcein
Nota nome Suitable for fluorometric determination of calcium and EDTA titration of calcium in the presence of magnesium.
Peso formulazione 622.5
Colore Orange
Quantità 10 g
Forma fisica Powder