Learn More
Calcium acetate hydrate, Puriss., meets analytical spec. of FCC, E263, 99.0-100.5% (based on anhydrous substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15682710 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
pezzi 6
Codice prodotto. 15682710
Marca: Honeywell-Fluka 250111KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss., Meets analytical specification of FCC, E263, 99.0-100.5% (based on anhydrous substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 114460-21-8
Formula molecolare C4H6CaO4
Molecular Weight (g/mol) 158.17
Numero MDL MFCD00012448
InChI Key VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium diacetate
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Acetate Hydrate
Nota nome Meets analytical specification of FCC
Quantità 1 kg
Formula lineare (CH3COO)2Ca · xH2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3692527
Peso formulazione 158.17g/mol (anhydrous basis)
Percent Purity 99 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Grado puriss.