Learn More
Calcium Acetate Monohydrate, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7120278 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 15695400
Marca: Honeywell-Fluka 402850100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5743-26-0
Formula molecolare C4H8CaO5
Molecular Weight (g/mol) 176.181
Numero MDL MFCD00150019
InChI Key XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
IUPAC Name calcium;diacetate;hydrate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium acetate monohydrate
Colore White
Quantità 100 g
Formula lineare Ca(CH3CO2)2 · H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 176.18g/mol
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder