Learn More
Calcium acetate monohydrate, ACS reagent
Codice prodotto. p-4440133 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 12625027
Marca: Thermo Scientific Acros 446351000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5743-26-0 | C4H6CaO4·H2O | 176.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5743-26-0
Formula molecolare C4H6CaO4·H2O
Molecular Weight (g/mol) 176.19
InChI Key XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
IUPAC Name calcium;diacetate;hydrate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium acetate monohydrate
Punto di fusione 160.0°C
Quantità 100 g
Formula lineare (CH3CO2)2Ca·H2O
Indice di Merck 15,1649
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 176.19
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica