Learn More
Calcium bromide, anhydrous, 99.5%
Descrizione
Calcium bromide is a dehydrating agent used in photography, food preservatives, wood preservatives, fire retardants and freezing mixtures. It is used as an oxidizer for mercury emissions control. It is widely used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations. It also finds application in the manufacture of mineral water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 806°C to 812°C |
| Materiale o nome chimico | Calcium bromide |
| Punto di fusione | 730°C |
| Nota nome | Anhydrous |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 50 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5% |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in dioxane,chloroform and ether. |
| Peso formulazione | 199.9 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Calcium bromide, anhydrous
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Calcium bromide