Learn More
Calcium bromide, anhydrous, 99.5%
Codice prodotto. p-4407311
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11335059
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087893.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Photography, Dehydrating Agent, Manufacturing of Mineral Water | CAS: 7789-41-5 | Br2Ca | 199.886 g/mol
Calcium bromide is a dehydrating agent used in photography, food preservatives, wood preservatives, fire retardants and freezing mixtures. It is used as an oxidizer for mercury emissions control. It is widely used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations. It also finds application in the manufacture of mineral water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-41-5
Formula molecolare Br2Ca
Molecular Weight (g/mol) 199.886
Numero MDL MFCD00010902
InChI Key WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g
PubChem CID 5360316
ChEBI CHEBI:31338
IUPAC Name calcium;dibromide
SMILES [Ca+2].[Br-].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 806°C to 812°C
Materiale o nome chimico Calcium bromide
Punto di fusione 730°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in dioxane,chloroform and ether.
Peso formulazione 199.9
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White to off-white powder or beads
Densità 3.353
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium bromide, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Calcium bromide