Learn More
Calcium bromide hydrate, extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
250g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium bromide hydrate |
| Punto di fusione | 730.0°C |
| Quantità | 250 g |
| Formula lineare | CaBr2·xH2O |
| Informazioni di solubilità | (10% in water) Clear colorless to slightly hazy |
| Peso formulazione | 199.9 |
| Grado | Ultrapuro |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium bromide hydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Calcium bromide, hydrate