Learn More
Calcium carbide
Codice prodotto. p-4407312
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 11337877
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014308.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 75-20-7 | C2Ca
Calcium carbide is used as a desulfurizer, dehydrant of steel, fuel in steel making, powerful deoxidizer and as a source of acetylene gas. It is used as a starting material for the preparation of calcium cyanamide, ethylene, chloroprene rubber, acetic acid, dicyandiamide and cyanide acetate. It is used in carbide lamps, toy cannons such as the big-bang cannon and bamboo cannon. It is associated with calcium phosphide and used in floating, self-igniting naval signal flares. Further, it is involved in the reduction of copper sulfide to metallic copper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-20-7
Formula molecolare C2Ca
Numero MDL MFCD00010905
Sinonimo calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium carbide
Punto di fusione 2300°C
Colore Gray to Black
Forma fisica Lump
Quantità 1 kg
Beilstein 3909011
Peso formulazione 64.09
Sensibilità Moisture sensitive
Aspetto Grayish black lump
Densità 2.22 g/cm3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium carbide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P334-Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Calcium carbide, Calcium oxide