Learn More
Calcium Carbonate, 98+%, Extra Pure, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10101710 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
5kg
Codice prodotto. 10101710
Marca: Fisher Chemical C/1040/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Calcium Carbonate, 98+%, Extra Pure, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 471-34-1
Formula molecolare CCaO3
Molecular Weight (g/mol) 100.09
Numero MDL MFCD00010906
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium carbonate
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 825°C
Colore White
pH 8 to 9
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 100.09g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica