Learn More
Calcium carbonate, 99+%, for biochemistry
Codice prodotto. p-4440134 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 12654977
Marca: Thermo Scientific Acros 192721000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 471-34-1
Formula molecolare CCaO3
Molecular Weight (g/mol) 100.09
Numero MDL MFCD00010906
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium carbonate
Punto di fusione 825.0°C
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Formula lineare CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Indice di Merck 15,1659
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
IUPAC Name calcium;carbonate
Peso formulazione 100.09
Percent Purity ≥99%
Grado Biochemical
Imballaggio Flacone in plastica