Learn More
Calcium carbonate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, precipitated, 98.5-100.5% (based on anhydrous substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15681080 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
pezzi 6
Codice prodotto. 15681080
Marca: Honeywell-Fluka 120102.5KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, precipitated, 98.5-100.5% (based on anhydrous substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 471-34-1
Formula molecolare CCaO3
Molecular Weight (g/mol) 100.09
Numero MDL MFCD00010906
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Carbonate(Caco3)
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantità 2.5 kg
Formula lineare CaCO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 8008338
IUPAC Name calcium;carbonate
Peso formulazione 100.09g/mol
Percent Purity 98.5 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Grado puriss.
Densità 2.93g/mL at 25°C