Learn More
Calcium Carbonate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10508230 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
Codice prodotto. 10508230
Marca: Fisher Chemical C/1120/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 471-34-1
Formula molecolare CCaO3
Molecular Weight (g/mol) 100.09
Numero MDL MFCD00010906
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium carbonate
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 825°C
Colore White
pH 8 to 9
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 100.09g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica