Learn More
Calcium Carbonate, Powder, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15557894 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Pail
Dimensione della confezione:
2.50kg
Codice prodotto. 15557894
Marca: Avantor J.T.Baker 130005
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Carbonate
CAS 471-34-1
Forma fisica Powder
Quantità 2.5 kg
Formula molecolare CCaO3
Numero MDL MFCD00010906
Sinonimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
IUPAC Name calcium;carbonate
Molecular Weight (g/mol) 100.09
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
Peso formulazione 100.09
Grado FCC/USP
Imballaggio Poly Pail