Learn More
Calcium Chloride, Anhydrous, granular, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15687720 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15687720
Marca: Honeywell-Fluka C1016100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Anhydrous, granular, ≤7.0 mm,≥93.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-52-4
Formula molecolare CaCl2
Molecular Weight (g/mol) 110.98
Numero MDL MFCD00010903
InChI Key UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
IUPAC Name calcium;dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium chloride
Quantità 100 g
Formula lineare CaCl2
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 110.98g/mol
Percent Purity ≥93%
Pressione del vapore 0.01 mmHg (20°C)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride