Learn More
Calcium Chloride Dihydrate, ≥99.0%, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120280 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Imballaggio:
Drum with liner
Fiberboard box
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
12kg
1kg
2.50kg
500g
5kg
Codice prodotto. 15687750
Marca: Honeywell Research Chemicals C3881500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Numero MDL MFCD00149613
Specifica
Punti di ebollizione 1.90°C (1.013hPa)
Materiale o nome chimico Calcium chloride dihydrate
Punto di fusione 765°C
Colore Colorless
pH 4,5 - 8
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 147.01g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: calcium chloride-2-hydrate