Learn More
Calcium chloride dihydrate, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. p-46063 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10432981
Marca: Thermo Scientific Acros 423520250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 147.02
Numero MDL MFCD00149613
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium chloride dihydrate
Punto di fusione 175.0°C
Colore White
pH 4.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 105% (Complexometry)
Formula lineare CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Indice di Merck 15,1661
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Peso formulazione 147.02
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 0.83
Densità 0.8300g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride dihydrate