Learn More
Calcium Chloride Dihydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15672220 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
12kg
2.50kg
25g
500g
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15672220
Marca: Honeywell-Fluka 22350625G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2 · 2H2O
Numero MDL MFCD00149613
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Chloride Dihydrate
Quantità 25 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 147.01g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Pressione del vapore 0.01mmHg (20°C)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride dihydrate